Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen
Marque: Metro™ 5M
43.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Allerta:
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Includes:
Donut bumpers.
Descrizione
Caster choices include standard stem, polymer, stainless steel cart-washable and high-temperature autoclavable. Both polymer and stainless casters provide superior corrosion resistance, performance and enhanced durability. Casters available in swivel, swivel brake or rigid styles.
- Rigid stem casters are ordered two per unit for improved tracking and handling
- Rigid caster channels are provided with each two rigid stem casters and is based on shelf width
Polymer Casters
- Polymer casters offer corrosion resistance and enhanced durability
- All-polymer horn, stainless steel axle and hardware
- Polyurethane wheel
- Sleeve-style axle bearing
- Optional toe-operated brake mechanism
Stainless Steel Cart-Washable Casters
- Grease sealed with zerk fittings in swivel and axle
High-temperature Autoclave Casters
- Temperature rated for up to 300°F (149°C)
Order Info
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.
Specifica
Drehbare Rolle | |
5 in. | |
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden | |
90 kg | |
-34 bis 74 °C | |
Ja |
Nicht autoklavierbar | |
12.7 cm | |
200 lb. | |
-30 bis 160 °F | |
Widerstandsfähig, flach | |
Stahl |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.