Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche Artikelnummer.: 15986701
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Artikelnummer. 15986701
36 x 72 cm (91 x 182,9 Zoll), 910 mm, 1 Stück
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
14 x 72 cm (35,5 x 182,9 Zoll)
18 x 24 cm (45,7 x 61 Zoll)
18 x 48 cm (45,7 x 121,9 Zoll)
18 x 72 cm (45,7 x 183 Zoll)
21 x 42 cm (53 x 106,6 Zoll)
21 x 48 cm (53 x 21,9 Zoll)
24 x 42 cm (61 x 106,6 Zoll)
24 x 48 cm (61 x 121,9 Zoll)
24 x 54 cm (61 x 137 Zoll)
24 x 60 cm (61 x 152,4 Zoll)
28 x 28 cm (53 x 63 Zoll)
30 x 30 cm (53 x 76 Zoll)
30 x 36 cm (76 x 91,4 Zoll)
30 x 48 cm (76 x 121,9 Zoll)
30 x 72 cm (76 x 182,9 Zoll)
36 x 72 cm (91 x 182,9 Zoll)
91 x 152,4 cm
91 x 91 Zoll (36 x 36 cm)
Tiefe (metrisch):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15986701
Marke: Metro™ 3672NS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Polierter Edelstahl Typ 304
  • Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 36 in.
Tiefe (metrisch) 910 mm
Abmessungen (L x B) 36 x 72 cm (91 x 182,9 Zoll)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Enthält Kunststoffhülsen und -keile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche >