Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 3072NS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15926691
  • 928.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Polierter Edelstahl Typ 304
  • Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
30 in.
30 x 72 cm (76 x 182,9 Zoll)
Kunststoffhülsen und -keile
Edelstahl
760 mm
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche > B x L: 76 x 182.9 cm (30 x 72 in.)