Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 2124NC
103.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Wire Shelf | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
24 in. | |
800 lb. | |
21 in. | |
Chrom |
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll) | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
61 cm | |
363 kg | |
53 cm |