Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke:  Metro™ TTA18S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15937281
  • 913.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 2185 mm-Pfosten (86 in.)
  • Befestigungsteile für den Anschluss einer feststehenden Zwischeneinheit an die Schienen auf beiden Seiten
Beschreibung
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
  • Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Super Erecta, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ Top-Track Aufbewahrungssystemen
  • 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Zwischeneinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem
2185 mm
7.5 lb.
18 Zoll
Edelstahl
Ohne
86 in.
Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen
3,3 kg
45,7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für stationäre Zwischeneinheiten > Edelstahl; Regalbreite: 457 mm (18 in.)