Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für mobile Einheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke: Metro™ TTM18K3
Includes:
Pfosten, Laufrollen, Stoßstangen in Donut-Form und Rollenlager
Description
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
- Die mobilen Einheiten bewegen sich entlang einer verankerten Schiene und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu allen Regalen
MetroSeal 3 Finish
Ist eine mehrschichtige korrosionsbeständige Beschichtung, die aus einem proprietären, quervernetzten duroplastischen Epoxidharz besteht, das mit einem antimikrobiellen Microban-Schutz über einer Zinkchromat-Beschichtung aufgewertet wurde. Metroseal 3 mit Microban bietet Schutz vor Bakterien-, Schimmel- und Pilzbildung, die Geruch, Flecken und Produktzersetzung verursachen können, und weist gleichzeitig eine hervorragende Abrieb-, Ritz- und Chemikalienbeständigkeit auf.
Order Info
- Regalböden nicht inbegriffen
- Für jede bewegliche Einheit ist ein Set erforderlich
Specifications
Kit für mobile Geräte | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem | |
32 lb. | |
18 Zoll | |
45,7 cm | |
Stahl |
Metroseal 3 mit Microban™ | |
Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen | |
14,4 kg | |
20,25 Zoll | |
51,4 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.