Learn More
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten
Für waschbare Wagen- und Autoklav-Anwendungen
Marke:  Metro™ 33UPS-SW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996691
  • 86.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
  • Jeder Pfosten aus Edelstahl 304 hat eine Aluminiumkappe, die oben hinein gepresst wird
  • Für die Verwendung mit Standardlaufrollen
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Shelving Post
Metro™ Super Erecta™ Rollen mit Zapfen
83,82 cm
87,5 cm
Ideal für autoklavierbare und Wagen-waschbare Anwendungen
33 Zoll
33 in.
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten > Höhe: 87.5 cm (33 in.)