Learn More
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten
Für waschbare Wagen- und Autoklav-Anwendungen
Marke:  Metro™ 63UPS-SW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976741
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • Jeder Pfosten aus Edelstahl 304 hat eine Aluminiumkappe, die oben hinein gepresst wird
  • Für die Verwendung mit Standardlaufrollen
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Shelving Post
Metro™ Super Erecta™ Rollen mit Zapfen
160 cm
160 cm
Ideal für autoklavierbare und Wagen-waschbare Anwendungen
63 Zoll
63 Zoll
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten > Höhe: 160 cm (63 in.)