Learn More
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten
Für waschbare Wagen- und Autoklav-Anwendungen
Marke: Metro™ 54UPS-SW
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jeder Pfosten aus Edelstahl 304 hat eine Aluminiumkappe, die oben hinein gepresst wird
- Für die Verwendung mit Standardlaufrollen
Spezifikation
Mobile Shelving Post | |
Metro™ Super Erecta™ Rollen mit Zapfen | |
137,1 cm | |
137 cm |
Ideal für autoklavierbare und Wagen-waschbare Anwendungen | |
54 in. | |
54 Zoll | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten > Höhe: 137 cm (54 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur