Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten mit Aufbau-Schienensets
Marke:  Metro™ TTE24K3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15977291
  • 1045.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-11-2025
Beschreibung
  • Das Set enthält 86 in. (218,5 cm) lange Pfosten sowie Beschläge, die für den Anschluss der stationären Endeinheiten an die Schiene erforderlich sind
  • Die offene Drahtausführung der Super Erecta Einlegeböden minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
MetroSeal 3 Finish ist eine mehrschichtige korrosionsbeständige Beschichtung, die aus einem proprietären, quervernetzten duroplastischen Epoxidharz besteht, das mit einem antimikrobiellen Microban-Schutz über einer Zinkchromat-Beschichtung aufgewertet wurde. Metroseal 3 mit Microban bietet Schutz vor Bakterien-, Schimmel- und Pilzbildung, die Geruch, Flecken und Produktzersetzung verursachen können, und weist gleichzeitig eine hervorragende Abrieb-, Ritz- und Chemikalienbeständigkeit auf.
Bestellinformation
Für jedes Einzelsystem ist ein Set erforderlich. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Endeinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem
12 lb.
24 Zoll
61 cm
Stahl
Metroseal Green Epoxy
86 in-Pfosten und Verbindungselemente
5,4 kg
24 in.
61 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten > Metroseal 3 mit Microban; Regalbreite: 24 Zoll