Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke:  Metro™ 1836NFS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986591
  • 430.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Solid Shelf
Edelstahl
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
36 in.
18 in.
Silver
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
91,4 cm
45,7 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar > 18 x 36 (45.7 x 91.4 cm) (B x L)