Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke:  Metro™ 2460NFS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966671
  • 764.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Solid Shelf
Edelstahl
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
60 Zoll
24 in.
Silver
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
152,4 cm
61 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar > 24 x 60 Zoll (61 x 152.4 cm) (B x L)