Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke:  Metro™ 2148NFS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966631
  • 600.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Solid Shelf
Edelstahl
121,9 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
48 in.
21 in.
Silver
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
121,9 cm
53 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar > 21 x 48 Zoll (53 x 121.9 cm) (B x L)