Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
Beschreibung
- Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Solid Shelf |
Farbe | Silver |
Material | Edelstahl |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Abmessungen (L x B) | 152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
Länge (metrisch) | 152.4 cm |
Breite (metrisch) | 53 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur