Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
Marke:  Metro™ 1436NFS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15936571
  • 379.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-11-2025
Beschreibung
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Spezifikation
Solid Shelf
Edelstahl
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
36 in.
14 in.
Silver
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
91,4 cm
35,5 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar > 14 x 36 Zoll (35.5 x 91.4 cm) (B x L)