Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar Artikelnummer.: 15916661
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Artikelnummer. 15916661
1 Stück
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
Artikelnummer. 15916661
Marke: Metro™ 2436NFS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
  • Komplett rostfrei
Bestellen Sie Spannstifte aus Aluminium mit rostfreien C-Ringen für korrosive Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen (Fisher Artikel-Nr. 13-450-953).
Spezifikation
Produkttyp Solid Shelf
Farbe Silver
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Breite (metrisch) 61 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar >