Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta- Super Adjustable Super Erecta- und Super Erecta Pro-Drahtregalsystemen
Marke:  Metro™ 63PK3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15926741
  • 42.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Beschreibung
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
  • Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Bestellinformation
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Stationary Shelving Post
Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
159 cm
Metroseal Epoxy 3
Edelstahl (304)
62.6 Zoll
Fest installiert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten > Stationär; Metroseal 3 mit Microban; Höhe: 160 cm (63 in.)