missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler

Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.

Marke:  Metro™ DD18C

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11791049

  • 34.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dividers can also attach to the top or bottom of shelves.
  • Available in Chrome or Type 304 Stainless Steel.
  • Other sizes available.
Spezifikation

Spezifikation

Shelf Divider for Wire Shelves
8 in.
18 in.
Chrom
Metro™ Super Erecta™ Regale
20.3 cm
45.7 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler > Plated; Shelf width: 18 in. (45.7cm)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt