Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregale – Edelstahloberfläche
Einzigartiges offenes Gitterdesign ermöglicht die freie Zirkulation von Luft und minimiert Staubansammlungen
Marke:  Metro™ A2430NS
Artikelnummer. 15966841
  • 447.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Requires :
SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
  • Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Spezifikation
Spezifikation
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
Vier nicht leitende Muffen/Keile
76 cm
61 cm
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
30 in.
24 in.
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregale – Edelstahloberfläche > 24 x 30 Zoll; Edelstahl