Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche
Passen Sie Ihren Laborspeicher an Ihre Anforderungen an. Das Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal von Metro verfügt über Metroseal 3, eine grüne Epoxidbeschichtung mit integriertem antimikrobiellen Schutz von Microbahn™ sowie ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das einen freien Luftstrom ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke:  Metro™ A2436NK3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976841
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Keilen geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 %. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
  • Korrosionsbeständiger Karbonstahl
  • Mit selbstabdichtendem Zink überzogen und beschichtet mit Epoxidharz mit Microban™ antimikrobiellem Schutz
  • Ideal für den Einsatz in begehbaren Kühlgeräten und anderen Umgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Einlegeböden in1 Zoll-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Bestellinformation
Regale und Pfosten separat erhältlich.
Serviceleistungen
12 Jahre eingeschränkte Garantie im Falle von Rost
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metroseal Epoxy
Vier nicht leitende Muffen/Keile
91,4 cm
61 cm
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
36 in.
24 in.
Karbonstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche > 61 x 91 cm (24 x 36 in.)