Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregale – verchromt
Zur Verwendung mit Metro™ Super Erecta™ verstellbaren Regalen
Marke:  Metro™ A2142NC
Artikelnummer. 15956831
  • 146.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
  • Harte, beständige Oberfläche
  • Abriebfest
  • Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
  • Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
42 in.
21 in.
Chrom
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Vier nicht leitende Muffen/Keile
106,6 cm
53 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregale – verchromt > 53 x 107 cm (21 x 42 in)