Learn More
Metro™ Starsys™ Aufbau-Lagereinheit
Mit Microban™ antimikrobiellem Schutz zur Hemmung des Wachstums von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
1620.00 CHF - 3755.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Taupe |
---|---|
Außentiefe (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 29.5 in. |
Produkttyp | Oberschrank |
Höhe (angloamerikanisch) | 29.5 Zoll |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15917271
|
Metro™
SXRSOH27P2N |
21,5 in. | No Door |
1620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15907271
|
Metro™
SXRSOH27P2C |
21,5 in. | Fixed Window |
2330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987241
|
Metro™
SXRDOH27P2C |
41.3 Zoll | Fixed Window |
3655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15927271
|
Metro™
SXRSOH27P2S |
21,5 in. | Single |
1995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15997241
|
Metro™
SXRDOH27P2N |
41.3 Zoll | No Door |
2165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15917251
|
Metro™
SXRDOH27W2C |
41.3 Zoll | Double, Fixed Window |
3755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15907251
|
Metro™
SXRDOH27P2S |
41.3 Zoll | Double |
3035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gebaut auf den gleichen Breiten wie Starsys Basiseinheiten mit sehr ähnlicher Konstruktion
- Gewährleistet, dass die Wandschränke an der niedrigeren Produktkonfiguration in der Anwendung ausgerichtet sind
- Alle Deckenschränke enthalten Wellpolymer-Innenverkleidungen in ihrer Montage sowie eine rückwärtige Platte in Reinbauweise, die mit der kosmetischen Seite nach innen gerichtet ist und ein deutlich saubereres Aussehen bietet, besonders bei Verwendung ohne Türen oder in Verbindung mit einer durchsichtigen Tür
- Erforderliche Wandbefestigungsschienen/Befestigungsteile sind im Lieferumfang jedes Wandschranks enthalten
- Microban™ antimikrobieller Schutz verhindert das Wachstum von färbenden und geruchsverursachenden Bakterien auf Starsys und hält die Oberflächen "zwischen den Reinigungen sauberer"
Spezifikation
Taupe | |
29.5 in. | |
29.5 Zoll |
13.8 in. | |
Oberschrank |