Learn More
Metro™ Starsys™ Aufbau-Lagereinheit
Mit Microban™ antimikrobiellem Schutz zur Hemmung des Wachstums von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
Marke:  Metro™ SXRDOH27W2C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15917251
  • 3755.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebaut auf den gleichen Breiten wie Starsys Basiseinheiten mit sehr ähnlicher Konstruktion
  • Gewährleistet, dass die Wandschränke an der niedrigeren Produktkonfiguration in der Anwendung ausgerichtet sind
  • Alle Deckenschränke enthalten Wellpolymer-Innenverkleidungen in ihrer Montage sowie eine rückwärtige Platte in Reinbauweise, die mit der kosmetischen Seite nach innen gerichtet ist und ein deutlich saubereres Aussehen bietet, besonders bei Verwendung ohne Türen oder in Verbindung mit einer durchsichtigen Tür
  • Erforderliche Wandbefestigungsschienen/Befestigungsteile sind im Lieferumfang jedes Wandschranks enthalten
  • Microban™ antimikrobieller Schutz verhindert das Wachstum von färbenden und geruchsverursachenden Bakterien auf Starsys und hält die Oberflächen "zwischen den Reinigungen sauberer"
Spezifikation
Spezifikation
30,5 x 94 x 68,6 cm (12 x 37 x 27 in.)
Double, Fixed Window
Doppelbreite Wandaufbauablage, 75  cm (29.5 Zoll) hoch, Rückenfüller-Kit (selbstklebende Streifen),  doppelbreite verchromte Gitterböden, zwei mittig schließende und verschließbare (Schloss/ Schlüssel) °°-Türen aus durchsichtigem Acryl, (Schlüsselschloss/2 Schlüssel), taupefarbene Türgriffe
2
41.3 Zoll
13.8 in.
68.6 cm
Oberschrank
35,1 x 104,9 x 75 cm (13,8 x 41,3 x 29,5 in.)
29.5 Zoll
2
Wire Shelf
Taupe
29.5 in.
HDPE
41.3 in.