Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch-Zubehör, Gitterregal
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich in Ihrem Labor. Einlegeböden für Metro-Edelstahl-Laborarbeitstische werden wahlweise aus Edelstahl oder epoxidbeschichtet geliefert.
Marke: Metro™ LT48WE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Einlegeböden werden mit Klemmen auf dreiseitige Rahmen montiert
- Die Nennlast beträgt maximal 150 lb.
- Auch kompatibel mit MetroMax i Laborarbeitstischen
Spezifikation
Drahteinlage | |
Metro™ Metromax i™ und andere Arbeitstische aus Edelstahl | |
102,5 cm | |
68 kg | |
10 lbs. |
Epoxidbeschichtet | |
40.3 Zoll | |
150 lb. | |
3-seitiger Rahmen | |
4,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Edelstahl-Labortisch-Zubehör, Gitterregal > Epoxid-beschichtet; Länge: 102.5 cm (40.375 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur