Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und solidem HD Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke:  Metro™ LTSM48IS
173.16 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15997131
  • 2215.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
89 cm
47.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Edelstahl
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
35 in.
Solides HD Regal, Adaptereinsatz
121,2 cm
273 kg
76,2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und solidem HD Regal > Mobil; 47.7 x 30 x 35.1 Zoll (L x B x H) (121.2 x 76.2 x 89.3 cm)