Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke: Metro™ LTS48PG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Arbeitstisch | |
121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) | |
36 in. | |
Solides HD Regal | |
121,2 cm | |
273 kg | |
54 kg | |
76,2 cm |
Silver | |
Ideal für das Labor | |
91,44 cm | |
47.75 Zoll | |
600 lb. | |
113 lbs. | |
30 in. | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal > Stationär; 47.7 x 30 x 36 Zoll (L x B x H) (121.2 x 76.2 x 91.4 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur