Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke:  Metro™ LTS30PG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927091
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitstisch
75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.)
36 in.
Solides HD Regal
75,5 cm
273 kg
35 kg
76,2 cm
Silver
Ideal für das Labor
91,44 cm
29.75 Zoll
600 lb.
72 lbs.
30 in.
Edelstahl
Name des Produkts
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal > Stationär; 29.7 x 30 x 36 Zoll (L x B x H) (75.5 x 76.2 x 91.4 cm)