Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke: Metro™ LTSM48PG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Mobiler Labortisch | |
121,28 x 76,2 x 90,93 cm (47,75 x 30 x 35,8 in.) | |
35.8 Zoll | |
HD Regal aus Edelstahl und (4) HD Pfosten und graue Phenol-Platte oder graue Phenol-Platte mit Spritzschutz, Adaptereinsatz Metro™ 5-Zoll-Stabrollen | |
121,28 cm | |
273 kg | |
Metro 5 in. Stem Casters | |
76,2 cm |
Silver | |
Mittlere bis hohe chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Abrieb- und Stoßfestigkeit | |
90,93 cm | |
47.75 Zoll | |
600 lb. | |
Gray Phenolic Top or Gray Phenolic Top with Backsplash | |
30 in. | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal > Mobil; 47.7 x 30 x 35.8 Zoll (L x B x H) (121.2 x 76.2 x 91.1 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur