Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Brand: Metro™ LTS36PG
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Order Info
Rollen müssen separat bestellt werden.
Specifications
Arbeitstisch | |
90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) | |
36 in. | |
Solides HD Regal | |
90,8 cm | |
273 kg | |
41 kg | |
76,2 cm |
Silver | |
Ideal für das Labor | |
91,44 cm | |
35.75 Zoll | |
600 lb. | |
97 lbs. | |
30 in. | |
Edelstahl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal > Stationär; 35.7 x 30 x 36 Zoll (L x B x H) (90.8 x 76.2 x 91.4 cm)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction