Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Endgeräte-Kits
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
677.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 74 Zoll
Höhe (metrisch) 1880 mm
Enthält 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Produkttyp Kit für stationäre Endeinheit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15976871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTEX3
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem Polymer 25 lb.
1110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTES
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem Edelstahl 39.6 lb.
1300.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTEC
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem Stahl 39.6 lb.
677.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTEK3
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem Stahl 39.6 lb.
820.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
QwikTRAK Aufbewahrungssysteme sind mit einer am Boden verankerten Schiene ausgestattet, die einen einfachen Zugang zu allen Regalen und eine effiziente Nutzung des Stauraums ermöglicht.
  • Stationäre Endeinheiten, die mit qwikTRAK-Lagerungssystemen kompatibel sind
  • 1880 mm (74 in) hoch
Für die Lagerung mit Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™ oder Metromax i™ Regal-Aufbewahrungssystemen
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Kit pro System. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
74 Zoll
1880 mm
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Kit für stationäre Endeinheit