Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Endgeräte-Kits
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke:  Metro™ BTEK3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15956871
  • 820.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
  • Befestigungsteile zum Anschluss einer feststehenden Zwischeneinheit an Schienen
  • Befestigungsteile für die Befestigung von Schienen am Boden
Beschreibung
Beschreibung
QwikTRAK Aufbewahrungssysteme sind mit einer am Boden verankerten Schiene ausgestattet, die einen einfachen Zugang zu allen Regalen und eine effiziente Nutzung des Stauraums ermöglicht.
  • Stationäre Endeinheiten, die mit qwikTRAK-Lagerungssystemen kompatibel sind
  • 1880 mm (74 in) hoch
Für die Lagerung mit Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™ oder Metromax i™ Regal-Aufbewahrungssystemen
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Kit pro System. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Endeinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem
1880 mm
39.6 lb.
Stahl
Metroseal Green Epoxy
74 Zoll
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
18 kg