Learn More
Metro™ Perforierte Reinraum-Arbeitsplatte mit Aufbau
Erweitern Sie Ihre Arbeitsumgebung um mehr Platz. Die Edelstahl-Regaleinheit des Metro Reinraum-Arbeitstisches mit perforierter Arbeitsfläche und Aufbau verfügt über eine perforierte Arbeitsfläche (mit ca.35 % offenem Bereich) und ist auf Sauberkeit und Stabilität ausgelegt.
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Produkttyp Verbraucher
Farbe Silver
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhenverstellbare Beine (33 bis 40 in [83.8 bis 101.6 cm] in Abstufungen von 1 in [25 mm])
  • 74 in (188 cm) hoher hinterer Pfosten
  • Oberteil aus 14 mm elektropoliertem Edelstahl Typ 304 mit .75 in (19 mm) Löchern auf 1 in (25 mm) zentriert
  • Die Stützelemente sind satiniert
Spezifikation
Spezifikation
30 in.
Verbraucher
Edelstahl
76,2 cm
Silver
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Perforierte Reinraum-Arbeitsplatte mit Aufbau