Learn More
Metro™ Labortischzubehör, Spritzschutz
Stimmen Sie Länge und Farbe mit der ausgewählten Arbeitsplatte ab
Marke:  Metro™ LT48BSB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15907041
  • 177.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 4 in. (10.2 cm) hoch
  • Wird mithilfe vorgebohrter Löcher an der Tischplatte aus Phenolharz befestigt
Spezifikation
Spezifikation
Backsplash
4 in.
45.75 Zoll
Schwarz
10,2 cm
116,2 cm
Name des Produkts
Metro™ Labortischzubehör, Spritzschutz > Schwarz; Länge: 45.75 Zoll; 7.5 Pfund