Learn More
Metro™ Laborwagen, autoklavierbar
Bewegen und reinigen Sie Ihre Geräte mit Leichtigkeit. Der Metro Laborwagen, der mit zwei oder drei Einlegeböden vorkonfiguriert ist, ist autoklavierbar und macht die Reinigung zum Kinderspiel.
Marke: Metro™ LC3S2436
Includes:
Verschlossene Pfosten und geteilte Aluminiummuffen.
Beschreibung
- Auswahl zwischen Modellen mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Einheiten sind 39 in (99.1 cm) hoch, einschließlich Rollen†
- Stellflächen mit 18 x 24 in (45.6 x 61 cm) oder 24 x 36 in (61 x 91.4 cm) erhältlich
Bestellinformation
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silver | |
39 Zoll | |
Gestanzte Pfosten und geteilte Aluminiummuffen | |
91,4 cm | |
Laufrollen sind separat erhältlich. | |
29,7 kg | |
24 in. |
Laborwagen | |
91,4 x 61 x 99,1 cm (36 x 24 x 39 in.) | |
99,1 cm | |
36 in. | |
Edelstahl | |
3 | |
65.5 lbs. | |
61 cm |