Learn More
Metro™ Laborwagen, autoklavierbar
Bewegen und reinigen Sie Ihre Geräte mit Leichtigkeit. Der Metro Laborwagen, der mit zwei oder drei Einlegeböden vorkonfiguriert ist, ist autoklavierbar und macht die Reinigung zum Kinderspiel.
Marke:  Metro™ LC2S1824
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15947011
  • 1515.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Verschlossene Pfosten und geteilte Aluminiummuffen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl zwischen Modellen mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Einheiten sind 39 in (99.1 cm) hoch, einschließlich Rollen†
  • Stellflächen mit 18 x 24 in (45.6 x 61 cm) oder 24 x 36 in (61 x 91.4 cm) erhältlich
Bestellinformation
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silver
39 Zoll
Gestanzte Pfosten und geteilte Aluminiummuffen
61 cm
Laufrollen sind separat erhältlich.
11,3 kg
18 in.
Laborwagen
61 x 45,7 x 99,1 cm (24 x 18 x 39 in.)
99,1 cm
24 in.
Edelstahl
2
25 lbs.
45,7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Laborwagen, autoklavierbar > Abmessungen (B x L x H): 18 x 24 x 39 Zoll (45.7 x 61 x 99.1 cm)