Learn More
Metro™ Laborwagen-Zubehör, Vinyl-Abdeckung
Schützt den Inhalt des Regals mit einer Metro Laborwagen-Vinyl-Abdeckung vor Staub und anderen Kontaminationen in der Luft
389.00 CHF - 486.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wagenabdeckung |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
Länge (metrisch) | 91,4 cm |
Material | Vinyl |
Breite (angloamerikanisch) | 18 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15906931
|
Metro™
GWCVC41 |
Klar | 35 in. | 88,9 cm | Kurz |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15916931
|
Metro™
GWCVC62 |
Klar | 52 in. | 132 cm | Groß |
463.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15926931
|
Metro™
GWSVC41 |
Blau | 35 in. | 88,9 cm | Kurz |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15936931
|
Metro™
GWSVC62 |
Blau | 52 in. | 132 cm | Groß |
486.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Vinyl-Konstruktion mit Klettverschlüssen
- Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht einen leichten visuellen Zugang; die blaue Abdeckung behindert den Lichteinfall
- Für Regale mit einer Größe von 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) geeignet
Spezifikation
Wagenabdeckung | |
91,4 cm | |
18 in. |
36 in. | |
Vinyl | |
45,7 cm |