Learn More
Metro™ Laborwagen-Zubehör, Vinyl-Abdeckung
Schützt den Inhalt des Regals mit einer Metro Laborwagen-Vinyl-Abdeckung vor Staub und anderen Kontaminationen in der Luft
Marke: Metro™ GWSVC41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vinyl-Konstruktion mit Klettverschlüssen
- Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht einen leichten visuellen Zugang; die blaue Abdeckung behindert den Lichteinfall
- Für Regale mit einer Größe von 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) geeignet
Spezifikation
Wagenabdeckung | |
91,4 x 45,7 x 88,9 cm (36 x 18 x 35 in.) | |
88,9 cm | |
91,4 cm | |
Kurz | |
45,7 cm |
Blau | |
35 in. | |
36 in. | |
Vinyl | |
18 in. |