Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckhaken
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut organisiert und Ihre Artikel leicht zugänglich. Die Metro Mehrzweckhaken eignen sich perfekt für den Einsatz mit HD Super Edelstahl-Labortischen.
Marke: Metro™ HK23S
Beschreibung
- Auswahl an Haken zur Verwendung mit Tischen mit Aufbauten
Spezifikation
Haken | |
1.69 Zoll | |
Edelstahl-Innenraum; | |
3.44 Zoll | |
S | |
0.38 Zoll |
NSF | |
4,29 cm | |
Freitragende Regale für Arbeitstische mit Aufbau | |
8,7 cm | |
Schnappdeckel | |
9,6 mm |