Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckhaken
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut organisiert und Ihre Artikel leicht zugänglich. Die Metro Mehrzweckhaken eignen sich perfekt für den Einsatz mit HD Super Edelstahl-Labortischen.
Marke:  Metro™ HK23C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986931
  • 9.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl an Haken zur Verwendung mit Tischen mit Aufbauten
Spezifikation
Spezifikation
Haken
1.69 Zoll
Verchromt
3.44 Zoll
S
2 in.
NSF
4,29 cm
Freitragende Regale für Arbeitstische mit Aufbau
8,7 cm
Schnappdeckel
5 cm
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckhaken > Chrome