Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
Marke:  Metro™ WT309FC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15937331
  • 2155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
  • Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
  • Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
NSF
Für Sauberkeit und Stabilität
86,36 cm
96 Zoll
226 lbs.
30 in.
Edelstahl (14 ga.)
Offen mit unterem Einlegeboden
243,84 x 76,2 x 86,36 cm (96 x 30 x 34 in.)
34 Zoll
Unterstes Regalbrett (verzinkt)
243,84 cm
102,51 kg
76,2 cm