Learn More
Metro™ Ankleidebank
Robuste und bequeme Bekleidungsvorrichtungen
Marke:  Metro™ GB1636S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986911
  • 1530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 18 in. (45.7 cm) hohe Werkbank mit robuster, massiver Oberseite aus Edelstahl Typ 304 mit Stärke 14
  • Verstellbare Edelstahl-Fußplatten für die Bodenmontage
  • Nicht leitfähig, kann aber durch Zugabe von Spannstiften aus Aluminium leitfähig gemacht werden (Kat. Nr. 17-987-44)
Spezifikation
Spezifikation
Silber
45,72 cm
47.5 lb
16 in.
Edelstahl
18 in.
91,5 cm
21,5 kg
40,6 cm