Learn More
Metro™ Ankleidebank
Robuste und bequeme Bekleidungsvorrichtungen
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) | 18 in. |
---|---|
Höhe (metrisch) | 45,72 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 16 in. |
Produkttyp | Gowning Bench |
Material | Edelstahl |
Beschreibung
- 18 in. (45.7 cm) hohe Werkbank mit robuster, massiver Oberseite aus Edelstahl Typ 304 mit Stärke 14
- Verstellbare Edelstahl-Fußplatten für die Bodenmontage
- Nicht leitfähig, kann aber durch Zugabe von Spannstiften aus Aluminium leitfähig gemacht werden (Kat. Nr. 17-987-44)
Spezifikation
18 in. | |
16 in. | |
Edelstahl |
45,72 cm | |
Gowning Bench | |
Medium Bench Height |