Learn More
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
54 Zoll
60 Zoll
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Drop Mat-Design bildet eine Haltekante um die gesamte Tiefe des Regals
- Für die Verwendung mit Super Erecta™ oder HD Super™ Regalen
- Breite: 12 Zoll
Bestellinformation
Um dieses Regal aufzustellen, sollten die hinteren Pfosten länger als die vorderen Pfosten sein.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Wire Shelf |
Abmessungen (L x B) | 60 x 12 Zoll (152,4 x 30,48 cm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | HD Super™ |
Länge (angloamerikanisch) | 60 Zoll |
Länge (metrisch) | 152,4 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
Breite (metrisch) | 30,48 cm |
Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur