Learn More
Emma Safety Footwear Metric Sicherheitsschuhe
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50654035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928541
  • 134.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Weiß
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
35
Elastisch
Metrisch
Mikrofaser
Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Metric Sicherheitsschuhe > Größe:35