Learn More
Methylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
25.65 CHF - 83.95 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 598-50-5
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00007950
InChI-Schlüssel XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC-Name Methylharnstoff
SMILES CNC(=O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10001360
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
127991000
100 g Kunststoffflasche
25.65 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10021360
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
127995000
500 g Kunststoffflasche
83.95 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 209-935-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YT7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Methylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals