Learn More
Methyltrioxorhenium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081661
Methyltrioxorhenium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10081661
Marke: Thermo Scientific Acros 346961000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70197-13-6
Summenformel CH3O3Re
Molekulargewicht (g/mol) 249.23
MDL-Nummer MFCD00192332
InChI-Schlüssel VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide viiMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734010
IUPAC-Name Carbanid; Trioxorhenium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrioxorhenium (VII)
Schmelzpunkt 111.0°C
Farbe Blaugrau bis weiß
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble in h2o
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number346961000,346960025,346965000
ChargennummerA0386998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number346961000,346960025,346965000
Produktidentifikator
  • Methyltrioxorhenium (VII)
Name des Produkts
Methyltrioxorhenium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >