Learn More
Methylprednisolone, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001617
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylprednisolone, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001617
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 30001617
Marke: Tocris Bioscience 4819/50
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Summenformel C22H30O5
MDL-Nummer MFCD00010591
Menge 50 mg
Synonym methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
InChI-Schlüssel VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,5S,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-5,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Molekulargewicht (g/mol) 374.48
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
Formelmasse 374.47
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Methylprednisolone, Tocris Bioscience™ >