Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15431707
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431707
1 mL
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Artikelnummer. 15431707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041253.XF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-57-2
MDL-Nummer MFCD00013924
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) hydroxide
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 mL
Strukturformel CH3HgOH
UN-Nummer UN2024
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.63
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™ >