Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, hat ein breites Anwendungsspektrum in der organischen Synthese. Alkylierung von Aldehyden und Ketonen ist die häufigste Anwendung von Grignard-Reagenzien. Es ist ein starkes Nukleophil, das neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden kann. Es ist, wie auch Organolithiumverbindungen, nützlich für die Bildung von Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Toluol und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Es ist leicht entzündlich und reagiert mit Feuchtigkeit oder Wasser, um Methangas zu bilden. Daher sollte es in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden.
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, hat ein breites Anwendungsspektrum in der organischen Synthese. Alkylierung von Aldehyden und Ketonen ist die häufigste Anwendung von Grignard-Reagenzien. Es ist ein starkes Nukleophil, das neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden kann. Es ist, wie auch Organolithiumverbindungen, nützlich für die Bildung von Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Toluol und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Es ist leicht entzündlich und reagiert mit Feuchtigkeit oder Wasser, um Methangas zu bilden. Daher sollte es in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylmagnesium bromide |
Farbe | Braun |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Strukturformel | CH3MgBr |
UN-Nummer | UN1928 |
Flammpunkt | -40°C (-40°F) |
Synonym | methyl magnesium bromide, grignard reagent |
IUPAC-Name | Magnesium;Carbanid;Bromid |
Formelmasse | 119.26 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur