Learn More
Methylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
75.98 CHF - 348.74 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-16-1, 5614-37-9 |
---|---|
Summenformel | CH3BrMg |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.24 |
MDL-Nummer | MFCD00000041 |
InChI-Schlüssel | AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent |
PubChem CID | 6349 |
IUPAC-Name | Magnesium;Carbanid;Bromid |
SMILES | C[Mg]Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12645017
|
Thermo Scientific Acros
446001000 |
100 mL |
75.98 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12655017
|
Thermo Scientific Acros
446008000 |
800 mL |
348.74 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-16-1, 5614-37-9 | |
119.24 | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
6349 | |
C[Mg]Br |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
Magnesium;Carbanid;Bromid |
Spezifikation
Methylmagnesium bromide | |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
Magnesium;Carbanid;Bromid | |
6349 |
75-16-1, 5614-37-9 | |
CH3MgBr | |
−1°C | |
Solubility in water: reacts | |
C[Mg]Br | |
119.24 | |
119.24 |
Sicurezza e movimentazione
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeiten und Dämpfe leicht entzündbar.
In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Schädlich für Wasserorganismen mit
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-844-1
- Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
Avvertenza
- Gefahr
Categoria di pericolo
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Consigli di prudenza
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.